Learn More
Quecksilber(II)-sulfat, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Mercury(II) sulfate |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | 99% min |
Strukturformel | HgSO4 |
Fieser | 01,658; 15,2 |
Merck Index | 15,5955 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in hcl, hot dil. h2so4 and sol. of nacl |
IUPAC-Name | Quecksilber(2+);sulfat |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466179 | Analysenzertifikat | 19/09/2024 | 190501000,190505000 |
A0463802 | Analysenzertifikat | 14/06/2024 | 190501000,190505000 |
A0455711 | Analysenzertifikat | 14/06/2024 | 190501000,190505000 |
A0460726 | Analysenzertifikat | 12/03/2024 | 190501000,190505000 |
A0452302 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 190501000,190505000 |
Sicherheit und Handhabung
- Mercury(II) sulfate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.