Learn More
Quecksilber(II)-selenid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 20601-83-6 | HgSe | 279.56 g/mol
111.00 CHF - 462.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 20601-83-6 |
---|---|
Summenformel | HgSe |
Molekulargewicht (g/mol) | 279.56 |
MDL-Nummer | MFCD00049743 |
InChI-Schlüssel | YQMLDSWXEQOSPP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | mercury selenide, mercury ii selenide, mercury-selenium complex, mercury monoselenide, mercury 2+ selenide, mercury ii selenide trace metals basis 1g |
PubChem CID | 88609 |
IUPAC-Name | Quecksilberselanyliden |
SMILES | [Se]=[Hg] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11368107
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022878.04 |
2 g |
111.00 CHF
2 Gramm |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11358107
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022878.09 |
10 g |
462.00 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
20601-83-6 | |
279.56 | |
YQMLDSWXEQOSPP-UHFFFAOYSA-N | |
88609 | |
[Se]=[Hg] |
HgSe | |
MFCD00049743 | |
mercury selenide, mercury ii selenide, mercury-selenium complex, mercury monoselenide, mercury 2+ selenide, mercury ii selenide trace metals basis 1g | |
Quecksilberselanyliden |
Spezifikation
Mercury(II) selenide | |
20601-83-6 | |
Pulver | |
HgSe | |
UN2025 | |
YQMLDSWXEQOSPP-UHFFFAOYSA-N | |
Quecksilberselanyliden | |
88609 | |
99.9% | |
8.21 g/mL |
(sublimation) | |
Grau | |
(Metallbasis) | |
MFCD00049743 | |
mercury selenide, mercury ii selenide, mercury-selenium complex, mercury monoselenide, mercury 2+ selenide, mercury ii selenide trace metals basis 1g | |
[Se]=[Hg] | |
279.56 | |
279.55 | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H300-H310-H330-H373
Lebensgefahr bei Verschlucken.
Lebensgefahr bei Hautkontakt.
Lebensgefahr bei Einatmen.
Schädigt die Organe durch längere oder wiederholte Exposition.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P310-P330-P501c
H301-H330-H360Df-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:QUECKSILBER-VERBINDUNGEN, FESTSTOFF, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 243-910-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen