Learn More
Quecksilber(II)-oxid, gelb, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11323328
Quecksilber(II)-oxid, gelb, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11323328
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Regulatory: This product fall under regulation “Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. If applicable, customers must provide a license before delivery.
Artikelnummer. 11323328
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036261.14
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatory: This product fall under regulation “Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. If applicable, customers must provide a license before delivery.
CAS: 21908-53-2 | HgO | 216.59 g/mol
Mercury(II) oxide production of mercury. It is also used as a material for cathodes for mercury batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 21908-53-2
Summenformel HgO
Molekulargewicht (g/mol) 216.59
MDL-Nummer MFCD00011045
InChI-Schlüssel UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercuric oxide, mercury ii oxide, mercury oxide, mercuric oxide, red, red mercuric oxide, mercuric oxide, yellow, santar, red precipitate, mercury monoxide
IUPAC-Name Oxoquecksilber
SMILES O=[Hg]
Specifications
Chemischer Name oder Material Mercury(II) oxide
Schmelzpunkt 500°C (decomposition)
Farbe Orange
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.0% min.
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Insoluble in alcohol,ether,acetone,ammonia.
Formelmasse 216.59
Güte ACS
Aussehen Dark orange
Dichte 11.14
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU14K036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2024 Catalog Number036261.14,036261.22
ChargennummerM09J046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2023 Catalog Number036261.14,036261.22
ChargennummerS17I037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/06/2022 Catalog Number036261.14,036261.22
ChargennummerS19D065 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number036261.14,036261.22
ChargennummerG25Y034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number036261.14,036261.22
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Quecksilber(II)-oxid, gelb, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals >