Learn More
Quecksilber(II)-nitrat-Monohydrat, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10321261
Zum Warenkorb hinzufügen
Quecksilber(II)-nitrat-Monohydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10321261
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10321261
Marke: Thermo Scientific Acros 423941000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7783-34-8 | H2HgN2O7 | 342.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-34-8
Summenformel H2HgN2O7
Molekulargewicht (g/mol) 342.62
MDL-Nummer MFCD00149736
InChI-Schlüssel KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 3084029
IUPAC-Name mercury(2+) hydrate dinitrate
SMILES O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercury(II) nitrate monohydrate
Schmelzpunkt 77.0°C to 79.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Menge 100 g
Strukturformel Hg(NO3)2·H2O
Fieser 03,197; 10,254; 11,317
Merck Index 14, 5880
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 342.6
Reinheit (%) ≥98.0%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 4.3
Dichte 4.3000g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470783 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number423945000,423941000
ChargennummerA0468827 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number423945000,423941000
ChargennummerA0464367 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/07/2024 Catalog Number423945000,423941000
ChargennummerA0455830 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number423945000,423941000
ChargennummerA0396906 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number423945000,423941000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mercury(II) nitrate monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
Name des Produkts
Quecksilber(II)-nitrat-Monohydrat, Thermo Scientific Chemicals >