Learn More
Quecksilber(II)-iodid, ACS-Reagenz, rot, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7774-29-0 | HgI2 | 454.39 g/mol
36.08 CHF - 389.94 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7774-29-0 |
---|---|
Summenformel | HgI2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 454.39 |
InChI-Schlüssel | YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatumMehr anzeigen |
PubChem CID | 24485 |
ChEBI | CHEBI:49659 |
IUPAC-Name | Diiodquecksilber |
SMILES | I[Hg]I |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12387203
|
Thermo Scientific Acros
193500250 |
25 g | Glasflasche |
36.08 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12397203
|
Thermo Scientific Acros
193501000 |
100 g | Glasflasche |
99.80 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12307213
|
Thermo Scientific Acros
193505000 |
500 g | Glasflasche |
389.94 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7774-29-0 | |
454.39 | |
mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatumMehr anzeigen | |
CHEBI:49659 | |
I[Hg]I |
HgI2 | |
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L | |
24485 | |
Diiodquecksilber |
Spezifikation
354.0°C | |
259.0°C | |
HgI2 | |
02,50; 03,7 | |
mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum | |
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L | |
Diiodquecksilber | |
24485 | |
454.39 |
Mercury(II) iodide | |
7774-29-0 | |
HgI2 | |
15,5946 | |
(In potassium iodide soln.) Passes test | |
I[Hg]I | |
454.39 | |
CHEBI:49659 | |
ACS-Reagenz |
Sicherheit und Handhabung
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 231-873-8
- Mercury(II) iodide
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Mercuric iodide