Learn More
Quecksilber(II)-iodid, ACS, 99.0 % min. (Assay-getrocknete Basis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11381639
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Quecksilber(II)-iodid, ACS, 99.0 % min. (Assay-getrocknete Basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381639
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11381639
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012289.22
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Zur Verwendung als Analysenreagenz, zur Herstellung von Nesslers Reagenz.
As an analytical reagent for the preparation of Nessler's Reagent. It is also used as an oxidizing agent for the synthesis of quinoxaline. Polycrystalline films of mercury (II) iodide, also play an important role in X-ray imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7774-29-0
Summenformel HgI2
Molekulargewicht (g/mol) 454.401
MDL-Nummer MFCD00011044
InChI-Schlüssel YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatumMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24485
ChEBI CHEBI:49659
IUPAC-Name Diiodquecksilber
SMILES I[Hg]I
Spezifikation
Siedepunkt 350°C (sublimation)
Chemischer Name oder Material Mercury(II) iodide
Schmelzpunkt 259°C
Namenshinweis Assay-dried basis
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.0% min.
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in boiling alcohol,ether,acetone,ethyl acetate,carbon disulfide,alkali iodides.
Formelmasse 454.4
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Aussehen Red powder or beads
Dichte 6.28 g/cm3 at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerF21Y007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012289.22,012289.36
ChargennummerC23X040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012289.22,012289.36
ChargennummerR06A036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012289.22,012289.36
ChargennummerZ01D061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012289.22,012289.36
ChargennummerX13G024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012289.22,012289.36
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mercury(II) iodide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Mercuric iodide
Name des Produkts
Quecksilber(II)-iodid, ACS, 99.0 % min. (Assay-getrocknete Basis), Thermo Scientific Chemicals >