Learn More
Quecksilber(II)-chlorid, zertifiziertes AR für Analysen, erfüllt die analytischen Spezifikationen von BP, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 302°C |
Schmelzpunkt | 277°C |
Farbe | Weiß |
pH | 3.3 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 271.5g/mol |
Verpackung | Pulver im Kunststoffgefäß |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quecksilber(II)-chlorid, zertifiziertes AR für Analysen, erfüllt die analytischen Spezifikationen von BP, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur