Learn More
Quecksilber(II)-chlorid, ACS, 99.5 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11341619
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Quecksilber(II)-chlorid, ACS, 99.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341619
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11341619
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012274.14
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7487-94-7 | Cl2Hg | 271.49 g/mol
Mercury(II) chloride is used as a catalyst in making plastics, depolarizer in batteries and as a reagent in organic synthesis and analytical chemistry. It is also used to prepare an amalgam with metals such as aluminum, which finds application as reducing agent in organic synthesis. It also finds application in photography as a photographic intensifier. Further, it serves as a preservative and used in the treatment of syphilis. It is also used to remove dithiane groups bonded to a carbonyl in an umpolung reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7487-94-7
Summenformel Cl2Hg
Molekulargewicht (g/mol) 271.49
MDL-Nummer MFCD00011041
InChI-Schlüssel LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24085
ChEBI CHEBI:31823
IUPAC-Name Dichlorquecksilber
SMILES [Cl-].[Cl-].[Hg++]
Spezifikation
Siedepunkt 302°C
Chemischer Name oder Material Mercury(II) chloride
Schmelzpunkt 280°C to 282°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.5% min.
Löslichkeitsinformationen Soluble in boiling water (solubility in cold water is increased by HCl or alkali chlorides),alcohol,glycerol,methanol,acetone,and ethyl acetateSoluble in water,alcohol,acetone and ethyl acetate. Slightly soluble in benzene,carbon disulfide and pyridine.
Formelmasse 271.5
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.859
Aussehen White powder
Dampfdruck 0.0001 hPa
Dichte 5.4 g/cm3 at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN28L048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog Number012274.14,012274.36,012274.22
ChargennummerY18K022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2024 Catalog Number012274.14,012274.36,012274.22
ChargennummerX11K035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog Number012274.14,012274.36,012274.22
ChargennummerU06K071 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/08/2024 Catalog Number012274.14,012274.36,012274.22
ChargennummerR08K077 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2024 Catalog Number012274.14,012274.36,012274.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mercury(II) chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Mercury chloride
Name des Produkts
Quecksilber(II)-chlorid, ACS, 99.5 % min., Thermo Scientific Chemicals >