Learn More
Quecksilber(II)-chlorid, 99.5+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7487-94-7 | Cl2Hg | 271.49 g/mol
63.60 CHF - 769.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7487-94-7 |
---|---|
Summenformel | Cl2Hg |
Molekulargewicht (g/mol) | 271.49 |
MDL-Nummer | MFCD00011041 |
InChI-Schlüssel | LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2 |
PubChem CID | 24085 |
ChEBI | CHEBI:31823 |
IUPAC-Name | Dichlorquecksilber |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Hg++] |
Benachrichtigungen:
Die angegebenen Produkte enthalten Quecksilber. Entsorgen Sie keine quecksilberhaltigen Produkte im Hausmüll. Quecksilberhaltige Produkte sind als gefährlicher Abfall zu recyceln oder zu entsorgen. Produkte, die Quecksilber enthalten, sind möglicherweise durch lokale, staatliche oder bundesstaatliche Gesetze geregelt. Einige quecksilberhaltige Produkte stehen in einigen Bundesstaaten nicht zum Verkauf.
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10687381
|
Thermo Scientific Acros
423931000 |
100 g | Kunststoffflasche |
63.60 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10219800
|
Thermo Scientific Acros
423935000 |
500 g | Kunststoffflasche |
199.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10013783
|
Thermo Scientific Acros
423930025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
769.00 CHF
2.50 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7487-94-7 | |
271.49 | |
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L | |
24085 | |
Dichlorquecksilber |
Cl2Hg | |
MFCD00011041 | |
mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2 | |
CHEBI:31823 | |
[Cl-].[Cl-].[Hg++] |
Spezifikation
Mercury(II) chloride | |
Weiß | |
99.5+% | |
HgCl2 | |
01,652; 05,427; 06,359; 09,291; 11,467; 12,304; 13,175; 15,200 | |
mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2 | |
[Cl-].[Cl-].[Hg++] | |
271.49 | |
CHEBI:31823 | |
≥99.5% | |
5.44 |
7487-94-7 | |
Kristalle oder kristallines Pulver | |
Cl2Hg | |
MFCD00011041 | |
15, 5943 | |
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L | |
Dichlorquecksilber | |
24085 | |
271.5 | |
ACS-Reagenz |
Sicherheit und Handhabung
GHS P Statement
Fatal if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
Suspected of causing genetic defects.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Suspected of damaging fertility.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
GHS P Statement
Use personal protective equipment as required.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Avoid release to the environment. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 231-299-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse OV9100000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Mercury(II) chloride
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.