Learn More
Quecksilber(II)-chlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11438077
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Quecksilber(II)-chlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438077
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Artikelnummer. 11438077
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17472.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7487-94-7 | Cl2Hg | 271.49 g/mol
The main application of mercuric chloride is as a catalyst for the conversion of acetylene to vinyl chloride, the precursor to polyvinylchloride. It is also employed in photography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Quecksilberchlorid wird hauptsächlich als Katalysator für die Umwandlung von Acetylen in Vinylchlorid, der Vorstufe von Polyvinylchlorid eingesetzt. Es wird auch in der Fotografie, in Desinfektionsmitteln und Holzkonservierungsmitteln eingesetzt
Löslichkeit
Löslich in Diethylether. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Reaktiv mit Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7487-94-7
Summenformel Cl2Hg
Molekulargewicht (g/mol) 271.49
MDL-Nummer MFCD00011041
InChI-Schlüssel LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24085
ChEBI CHEBI:31823
IUPAC-Name Dichlorquecksilber
SMILES [Cl-].[Cl-].[Hg++]
Spezifikation
Siedepunkt 302°C
Chemischer Name oder Material Mercury(II) chloride
Schmelzpunkt 280°C to 282°C
Menge 50 g
UN-Nummer UN1624
Merck Index 14,5876
Löslichkeitsinformationen Soluble in diethyl ether. Insoluble in water.
Formelmasse 271.5
Reinheit (%) ≥98%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.859
Dichte 5.4
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN28L048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/03/2025 Catalog NumberA17472.0B,A17472.18,A17472.30
ChargennummerX11K035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog NumberA17472.0B,A17472.18,A17472.30
Chargennummer10250947 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA17472.0B,A17472.18,A17472.30
ChargennummerR08K077 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/07/2024 Catalog NumberA17472.0B,A17472.18,A17472.30
ChargennummerY29I049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberA17472.0B,A17472.18,A17472.30
Name des Produkts
Quecksilber(II)-chlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >