Learn More
Quecksilber(II)-bromid, ACS, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7789-47-1 | Br2Hg | 360.4 g/mol
56.25 CHF - 146.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7789-47-1 |
---|---|
Summenformel | Br2Hg |
Molekulargewicht (g/mol) | 360.4 |
MDL-Nummer | MFCD00011040 |
InChI-Schlüssel | NGYIMTKLQULBOO-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | mercuric bromide, mercury dibromide, mercury ii bromide, hgbr2, mercury bromide hgbr2, mercuric dibromide, mercury ii bromide 1:2, hsdb 829, hg2, mercury 2 bromide |
PubChem CID | 24612 |
ChEBI | CHEBI:49639 |
IUPAC-Name | Dibromoquecksilber |
SMILES | Br[Hg]Br |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11450111
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044816.14 |
25 g |
56.25 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11460111
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044816.22 |
100 g |
146.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Mercury(II) bromide is used as a reagent in the Koenigs-Knorr reaction, which forms glycoside linkages on carbohydrates. It is also used to test for the presence of arsenic, as recommended by the Pharmacopoeia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7789-47-1 | |
360.4 | |
NGYIMTKLQULBOO-UHFFFAOYSA-L | |
24612 | |
Dibromoquecksilber |
Br2Hg | |
MFCD00011040 | |
mercuric bromide, mercury dibromide, mercury ii bromide, hgbr2, mercury bromide hgbr2, mercuric dibromide, mercury ii bromide 1:2, hsdb 829, hg2, mercury 2 bromide | |
CHEBI:49639 | |
Br[Hg]Br |
Spezifikation
322°C to 325°C (sublimation) | |
236°C | |
7789-47-1 | |
Pulver | |
MFCD00011040 | |
Soluble in hot alcohol,methanol,HCl,HBr | |
Br[Hg]Br | |
360.4 | |
CHEBI:49639 | |
ACS | |
Lichtempfindlich | |
6.05 g/cm3 at 20°C |
Mercury(II) bromide | |
For ACS analysis | |
Weiß | |
Br2Hg | |
mercuric bromide, mercury dibromide, mercury ii bromide, hgbr2, mercury bromide hgbr2, mercuric dibromide, mercury ii bromide 1:2, hsdb 829, hg2, mercury 2 bromide | |
NGYIMTKLQULBOO-UHFFFAOYSA-L | |
Dibromoquecksilber | |
24612 | |
360.4 | |
Geruchsneutral | |
1mm Hg at 137°C |
Sicherheit und Handhabung
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P310-P314-P330-P361-P363-P501c
H300+H310+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:6,1; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 232-169-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse OV7415000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Mercuric bromide