Learn More
Quecksilber(II)-acetat, ACS, 98.0 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11311619
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Quecksilber(II)-acetat, ACS, 98.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311619
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Die angegebenen Produkte enthalten Quecksilber. Entsorgen Sie keine quecksilberhaltigen Produkte im Hausmüll. Quecksilberhaltige Produkte sind als gefährlicher Abfall zu recyceln oder zu entsorgen. Produkte, die Quecksilber enthalten, sind möglicherweise durch lokale, staatliche oder bundesstaatliche Gesetze geregelt. Einige quecksilberhaltige Produkte stehen in einigen Bundesstaaten nicht zum Verkauf.
Artikelnummer. 11311619
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012273.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Die angegebenen Produkte enthalten Quecksilber. Entsorgen Sie keine quecksilberhaltigen Produkte im Hausmüll. Quecksilberhaltige Produkte sind als gefährlicher Abfall zu recyceln oder zu entsorgen. Produkte, die Quecksilber enthalten, sind möglicherweise durch lokale, staatliche oder bundesstaatliche Gesetze geregelt. Einige quecksilberhaltige Produkte stehen in einigen Bundesstaaten nicht zum Verkauf.
CAS: 1600-27-7 | C4H6HgO4 | 318.68 g/mol
Mercuric acetate is used as an oxidizing agent in organic synthesis. It is used in oxymercuration of double bonds. Mercuric acetate is used in non-aqueous titration. It is employed in the manufacture of phenyl mercury compounds which have pharmaceutical applications. It removes the acetamidomethyl protecting group from protected thiol, and converts thiocarbonate esters into dithiocarbonates. It promotes the addition of hydroxide and alkoxide across carbon-carbon double bonds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1600-27-7
Summenformel C4H6HgO4
Molekulargewicht (g/mol) 318.68
MDL-Nummer MFCD00012165
InChI-Schlüssel BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercury 2+ ion acetic acid
PubChem CID 15337
ChEBI CHEBI:33211
IUPAC-Name Quecksilber(2+);diacetat
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercury(II) acetate
Schmelzpunkt 179°C to 182°C
Farbe Rot
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 98.0% min.
Beilstein 3563831
Löslichkeitsinformationen Highly soluble in water. Soluble in alcohol and diethyl ether.
Formelmasse 318.68
Güte ACS
Geruch Schwach
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Aussehen White crystals
Dichte 3.28 g/cm3 at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mercury(II) acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Mercuric acetate
Name des Produkts
Quecksilber(II)-acetat, ACS, 98.0 % min., Thermo Scientific Chemicals >