Learn More
Quecksilber(I)-nitrat-Dihydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10786101
Quecksilber(I)-nitrat-Dihydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10786101
500 g, Pulver im Kunststoffgefäß
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Pulver im Kunststoffgefäß
Artikelnummer. 10786101
Marke: Fisher Chemical M/3500/53
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Schmelzpunkt 70°C
CAS 7782-86-7
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 500 g
Summenformel H4Hg2N2O8
MDL-Nummer 150812
InChI-Schlüssel LSABZDVKJBWCBE-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.[Hg+].[Hg+].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-Name dimercury(1+) dihydrate dinitrate
Molekulargewicht (g/mol) 561.22
Formelmasse 561.22g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mercury(I) nitrate dihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/A§
  • P302+P350-BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quecksilber(I)-nitrat-Dihydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical >