Learn More
Quecksilber(I)-nitrat-Dihydrat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7782-86-7 | Hg2N2O6·2H2O | 561.22 g/mol
91.86 CHF - 310.55 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7782-86-7 |
---|---|
Summenformel | H4Hg2N2O8 |
Molekulargewicht (g/mol) | 561.22 |
InChI-Schlüssel | LSABZDVKJBWCBE-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC-Name | dimercury(1+) dihydrate dinitrate |
SMILES | O.O.[Hg+].[Hg+].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12347193
|
Thermo Scientific Acros
447180500 |
50 g | Kunststoffflasche |
91.86 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12337193
|
Thermo Scientific Acros
447182500 |
250 g | Kunststoffflasche |
310.55 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7782-86-7 | |
561.22 | |
dimercury(1+) dihydrate dinitrate |
H4Hg2N2O8 | |
LSABZDVKJBWCBE-UHFFFAOYSA-N | |
O.O.[Hg+].[Hg+].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Spezifikation
Mercury(I) nitrate dihydrate | |
7782-86-7 | |
Hg2(NO3)2·2H2O | |
LSABZDVKJBWCBE-UHFFFAOYSA-N | |
dimercury(1+) dihydrate dinitrate | |
561.22 |
70.0°C | |
H4Hg2N2O8 | |
Solubility in water: 20g/L (20°C) | |
O.O.[Hg+].[Hg+].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
561.22 | |
ACS-Reagenz |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Lebensgefahr bei Verschlucken.
Lebensgefahr bei Hautkontakt.
Lebensgefahr bei Einatmen.
Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
GHS-P-Hinweis
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI VERSCHLUCKEN:Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.
GHS-Signalwort: Gefahr
- Mercury(I) nitrate dihydrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.