Learn More
Quecksilber(I)-nitratdihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7782-86-7 | Hg2N2O6·2H2O | 561.22 g/mol
114.57 CHF - 1166.81 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7782-86-7 |
---|---|
Summenformel | H4Hg2N2O8 |
Molekulargewicht (g/mol) | 561.22 |
MDL-Nummer | MFCD00150812 |
InChI-Schlüssel | LSABZDVKJBWCBE-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC-Name | dimercury(1+) dihydrate dinitrate |
SMILES | O.O.[Hg+].[Hg+].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Benachrichtigungen:
Die angegebenen Produkte enthalten Quecksilber. Entsorgen Sie keine quecksilberhaltigen Produkte im Hausmüll. Quecksilberhaltige Produkte sind als gefährlicher Abfall zu recyceln oder zu entsorgen. Produkte, die Quecksilber enthalten, sind möglicherweise durch lokale, staatliche oder Bundesgesetze geregelt. Einige quecksilberhaltige Produkte stehen in einigen Staaten nicht zum Verkauf.
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10782061
|
Thermo Scientific Acros
213130500 |
50 g | Kunststoffflasche |
114.57 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10092640
|
Thermo Scientific Acros
213132500 |
250 g | Kunststoffflasche |
386.93 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10424415
|
Thermo Scientific Acros
213130010 |
1 kg | Kunststoffflasche |
1166.81 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7782-86-7 | |
561.22 | |
LSABZDVKJBWCBE-UHFFFAOYSA-N | |
O.O.[Hg+].[Hg+].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
H4Hg2N2O8 | |
MFCD00150812 | |
dimercury(1+) dihydrate dinitrate |
Spezifikation
Mercury(I) nitrate dihydrate | |
p.a. | |
Weiß bis gelb | |
97.5% min | |
Hg2(NO3)2·2H2O | |
06,360 | |
Solubility in water: 20g/L (20°C). | |
O.O.[Hg+].[Hg+].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
561.22 | |
98% |
70.0°C | |
7782-86-7 | |
Kristallpulver | |
H4Hg2N2O8 | |
MFCD00150812 | |
13, 5923 | |
LSABZDVKJBWCBE-UHFFFAOYSA-N | |
dimercury(1+) dihydrate dinitrate | |
561.22 | |
Analytisch |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Lebensgefahr bei Verschlucken.
Lebensgefahr bei Hautkontakt.
Lebensgefahr bei Einatmen.
Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
GHS-P-Hinweis
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI VERSCHLUCKEN:Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.
GHS-Signalwort: Gefahr
- Mercury(I) nitrate dihydrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.