Learn More
Quecksilber Silberfarbene Flüssigkeit, 99,9998 % (Metalbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15495925
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Quecksilber Silberfarbene Flüssigkeit, 99,9998 % (Metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495925
2270 g, 2270 Gramm
Click to view available options
Menge:
2270 g
4540 g
Packungsgröße:
2270 Gramm
4540 Gramm
Artikelnummer. 15495925
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010242.=A
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7439-97-6 | Hg | 200.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-97-6
Summenformel Hg
Molekulargewicht (g/mol) 200.59
MDL-Nummer MFCD00011035
InChI-Schlüssel QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23931
ChEBI CHEBI:16170
IUPAC-Name Quecksilber
SMILES [Hg]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercury
Farbe Silber
Prozentgehaltsbereich 99.9998% (Metals basis)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2809
Menge 2270 g
Synonym hydrargyrum, quicksilver, metallic, liquid silver, mercurio, quecksilber, mercure, quick silver, colloidal, mercury, metallic
Reinheit (%) 99.9998%
Güte Elektronisch
Geruch Odorless
Form Silberfarbene Flüssigkeit
Name des Produkts
Quecksilber Silberfarbene Flüssigkeit, 99,9998 % (Metalbasis), Thermo Scientific Chemicals >