Learn More
Quecksilber, AAS-Standardlösung, Specpure™, Hg 1000 μg/ml Artikelnummer.: 11389169
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Quecksilber, AAS-Standardlösung, Specpure™, Hg 1000 μg/ml
Artikelnummer. 11389169
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11389169
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 088079.AE
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00011035
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercury, AAS standard solution
Konzentration Hg in 5% HNO3
Namenshinweis Hg 1000μg/mL
Menge 100 mL
UN-Nummer UN3264
Physikalische Form Flüssig
Güte Specpure™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1523238 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/01/2025 Catalog Number088079.AP,088079.AE
Chargennummer1523235 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/01/2025 Catalog Number088079.AP,088079.AE
Chargennummer1502147 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog Number088079.AP,088079.AE
Chargennummer1502115 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog Number088079.AP,088079.AE
Chargennummer1504895 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog Number088079.AP,088079.AE
Name des Produkts
Quecksilber, AAS-Standardlösung, Specpure™, Hg 1000 μg/ml >