Learn More
Quecksilber, ≥ 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10696402
Quecksilber, ≥ 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10696402 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Kunststoffflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 10696402
Marke: Thermo Scientific Acros 201420050
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-97-6
Summenformel Hg
Molekulargewicht (g/mol) 200.59
MDL-Nummer MFCD00011035
InChI-Schlüssel QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrargyrum, quicksilver, metallic, liquid silver, mercurio, quecksilber, mercure, quick silver, colloidal, mercury, metallic
PubChem CID 23931
ChEBI CHEBI:16170
IUPAC-Name Quecksilber
SMILES [Hg]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercury
Farbe Silber
Dichte 13.5400g/mL
Prozentgehaltsbereich 99.99+%
Menge 5 g
Merck Index 15, 5966
Formelmasse 200.59
Reinheit (%) ≥99.990% (MB)
Verpackung Kunststoffflasche
Form Heavy Liquid
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0457891 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2023 Artikelnummer201425000,201420050,201421000,201420025
ChargennummerA0454313 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer201425000,201420050,201421000,201420025
ChargennummerA0396891 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer201425000,201420050,201421000,201420025
ChargennummerA0401142 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Artikelnummer201425000,201420050,201421000,201420025
ChargennummerA0410158 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer201425000,201420050,201421000,201420025
Name des Produkts
Quecksilber, ≥ 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals >