Learn More
Quecksilberacetat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 12377193
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Quecksilberacetat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12377193 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Glasflasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 12377193
Marke: Thermo Scientific Acros 447270250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1600-27-7 | C4H6HgO4 | 318.67 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1600-27-7
Summenformel C4H6HgO4
Molekulargewicht (g/mol) 318.67
InChI-Schlüssel BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercury 2+ ion acetic acid
PubChem CID 15337
ChEBI CHEBI:33211
IUPAC-Name Quecksilber(2+);diacetat
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercuric acetate
Schmelzpunkt 179.0°C to 182.0°C
Menge 25 g
Strukturformel (CH3CO2)2Hg
Merck Index 15,594
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 318.67
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470914 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number447271000,447270250,447275000
ChargennummerA0458463 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2023 Catalog Number447271000,447270250,447275000
ChargennummerA0449033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number447271000,447270250,447275000
ChargennummerA0389403 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number447271000,447270250,447275000
ChargennummerA0446685 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/10/2022 Catalog Number447271000,447270250,447275000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mercuric acetate
Mention d'avertissement
  • Gefahr
Catégorie de danger
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Mention de danger
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Conseils de prudence
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Quecksilberacetat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis