Learn More
Epredia™ Menzel™ Mikroskop-Deckelgläschen
Quadratische Mikroskop-Deckgläser aus Borosilikatglas.
Marke:  Epredia™ BB02400240A153MNZ0
30.68 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17294904
  • 42.85 CHF / 1000 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Quadratisch
  • Stärke von 0,13 bis 0,16 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Deckglas
Borosilikatglas
24 x 24 mm
Quadratisch
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
Automatisierte Geräte
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Menzel™ Mikroskop-Deckelgläschen > Größe (L x B): 24 x 24 mm