Learn More
Epredia™ Menzel™ Mikroskop-Deckelgläschen
Marke:  Epredia™ BB02400240A153FST0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15707592
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Gefertigt aus farblosen Borosilikatglas (D263M). Chemisch sehr beständig, sauber geschnitten ohne Blasen und Schlieren. Stärke 0,13 bis 0,16mm.
Masse: 24/24mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Deckglas
Borosilikatglas
24 mm
24 x 24 mm
1000 Packung
Quadratisch
24 mm
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
Automatisierte Geräte
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Epredia™ Menzel™ Mikroskop-Deckelgläschen > Länge: 24 mm; Breite: 24mm