Learn More
Epredia™ Menzel™ Mikroskop-Deckelgläschen
Marke:  Epredia™ BB02400600A113FST0
Artikelnummer. 15747592
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
Deckglas
Borosilikatglas
60 mm
24 x 60 mm
1000 Packung
Quadratisch
24 mm
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
Automatisierte Geräte
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Menzel™ Mikroskop-Deckelgläschen > Length: 24mm; Width: 60mm