Learn More
Menthofuran, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11463407
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Menthofuran, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463407
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11463407
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17192.06
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 494-90-6 | C10H14O | 150.221 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 494-90-6
Summenformel C10H14O
Molekulargewicht (g/mol) 150.221
MDL-Nummer MFCD00041851
InChI-Schlüssel YGWKXXYGDYYFJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym menthofuran, menthofurane, 3,9-epoxy-p-mentha-3,8-diene, benzofuran, 4,5,6,7-tetrahydro-3,6-dimethyl, p-mentha-3,8-diene, 3,9-epoxy, 4,5,6,7-tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran, fema no. 3235, 4,5,6,7-tetrahydro-3,6-dimethylcoumarone, r-menthofuran, 3,6-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo 2,1-b furan
PubChem CID 329983
ChEBI CHEBI:50542
IUPAC-Name 3,6-Dimethyl-4,5,6,7-Tetrahydro-1-Benzofuran
SMILES CC1CCC2=C(C1)OC=C2C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Menthofuran
Dichte 0.972
Siedepunkt 86°C to 88°C (15 mmHg)
Flammpunkt 75°C (167°F)
Brechungsindex 1.4845
Menge 5 g
Formelmasse 150.22
Reinheit (%) 95%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10244673 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog NumberA17192.03,A17192.06
Chargennummer10238989 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA17192.03,A17192.06
Chargennummer10235780 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17192.03,A17192.06
Chargennummer10107664 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17192.03,A17192.06
ChargennummerE2393B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17192.03,A17192.06
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Menthofuran, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >