Learn More
Uvex™ Herren-T-Shirt 7459 – schwarz, 100 % Baumwolle
Black classical T-shirt form of combed cotton, and Single Jersey with neck tape and elastic cuffs on neck
Marke:  Uvex™ 8816614
12.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17295511
  • 17.90 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Beschreibung
  • Schwarz
  • Material: 100 % gekämmte Baumwolle, 145 g/m², Single-Jersey-T-Shirt mit klassischem Schnitt, aus gekämmter Baumwolle und Single-Jersey.
  • Kragenband
  • Elastischer Kragen
  • Farbstabil und pflegeleicht
  • Größe: XS bis 6XL
  • Pflegeanleitung: Bei 60 °C waschbar, nicht bleichen, Bügeln: II Punkte, nicht im Wäschetrockner trocknen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Größe 3X
Cotton
Hooded
Long Sleeve
Multiple Use General Purpose Shirts
Herren
Schwarz
Taped
Nein
140 g/m²
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ Herren-T-Shirt 7459 – schwarz, 100 % Baumwolle > Größe: Größe 3X