Learn More
Uvex™ Men Softshell 7431-Yellow
All that is essential is that everyone can be seen despite the poor visibility. The high-visibility clothing from the uvex protection flash collection uses bright reflective strips. And of course the cargo trousers and softshell jackets with their optimum fit can also be seen in daylight
Marke: Uvex™ 8938212
155.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Softshell-Jacke - uvex protection flash Modell-Nr.: 7431
- Material: 100 % Polyester, mit 3-Lagen Membran, ca. 240 g/m2
- Wind- und wasserabweisende Warnschutz-Softshell-Jacke
- Eine Brusttasche links mit Reißverschluss und zwei große Seitentaschen mit Reißverschluss, leichtes, robustes und atmungsaktives Material, 10.000 mm Wassersäule
- Größen: XS bis 6XL
- Übergrößenzuschlag: ab Größe XL + 10 %
- Pflegeanleitung: 60 °C waschbar, nicht chloren, Trockner: I Punkt, Bügeln: 1 Punkt, chemische Reinigung: Perchlorethylen Zertifiziert gemäß: EN ISO 20471 X2
Spezifikation
Extragroß | |
Polyester | |
Reißverschluss | |
Hi-vis Jacket |
Herren | |
Gelbe, Grau | |
Nein | |
285 g/m² |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08