Learn More
Alexandra™ Herren Anti-Pill-Fleece Jacke, Sailor Navy
Das Unisex Anti-Pill-Fleece-Oberteil ist ideal als Teil jeder Uniform und auch für Freizeitkleidung geeignet.Mit elastischem Kordelzug und zwei Hüfttaschen mit Reißverschluss.In verschiedenen Farben erhältlich.
Marke:  Alexandra™ NG19SN-L
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15861544
  • 35.70 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Beschreibung
  • Zwei Hüfttaschen mit Reißverschluss
  • Elastischer Kordelzug mit Stopfen
  • Unisex
  • Waschbar bei bis zu 40 °
  • Rückenlänge:72 bis 74 cm (vergrößert sich mit der Größe)
  • Stoffgewicht:Gehäuse 300gsm
  • 100 % Polyester
Spezifikation
Spezifikation
Groß
Marineblau
300 gsm
Unisex
NG19
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Alexandra™ Herren Anti-Pill-Fleece Jacke, Sailor Navy > Groß