Learn More
Gilac™ Men's 1 L Urinal
Men's 1 L Urinal is graduated, and suitable for hospital use.
Marke: Gilac™ G101208
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Suitable for hospital use.
- Translucent, level visible, with volume graduations.
- Rounded design and very thick.
- Not easy to break when dropped.
- Outstanding durability even in the intensive use cycle.
- Product is disinfected in a bedpan washer.
- Researched product ergonomics ensure optimum cleaning.
- Equipment at room temperature to avoid the cold sensation experienced with stainless steel equivalents.
Spezifikation
Urinal | |
Polypropylen | |
Ja |
Grün | |
Unsteril |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ Men's 1 L Urinal > Farbe: Grün
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur