Learn More
Uvex™ Men Coat 7464-Graphite
Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.
Marke: Uvex™ 8826112
57.13 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Herrenmantel
- Material: 66,5 % Polyester, 32 % Baumwolle, 1,5 % Antistatik- fasern, 245 g/m²
- Farbe: Graphitgrau
- Höchster Schutz dank Antistatik-
- fasern – optimale Ladungsreduzierung
- Lange Ärmel
- Brusttasche links
- Zwei Seitentaschen
- Standards herunterklappbarer Kragen: IEC 61340, OEKO-TEX™ Standard 100
- Größen: XS-6XL
- Übergrößenzuschlag: ab Größe XXL + 10 %
- Normale Wäsche bei 60 °C, nicht bleichen, im Trockner trocknen, Bügeleisen: 2 Punkte, chem.
Spezifikation
Extragroß | |
Cotton, Polyester | |
Druckknöpfe | |
General Purpose Jacket |
Herren | |
Grau | |
Nein | |
245 g/m² |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08