Learn More
Uvex™ Men Coat 473-White
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe (metrisch) Brustkorb:
106/110 cm
90/94 cm
98/102 cm
Größe:
106/110
90/94
98/102
Beschreibung
- HACCP-Arbeitsmantel Herren
- Farbe: Weiß
- Material 65 % Polyester/35 % Baumwolle 245 g/m², Köpergewebe
- Herrenmantel gemäß der Norm DIN 10524 „Arbeitskleidung in Lebensmittelbetrieben“
- Reverskragen, durch Druckknopf auch geschlossen tragbar, verdeckter Druckknopfverschluss
- 1 Brustinnentasche links mit Taschenpatte, 2 Beuteltaschen in der Seitennaht, verschließbar, Langarm, Ärmelsaum weitenverstellbar Konformitätsbescheinigung nach DIN 10524, Bekleidung für Hygiene-Risikoklassen 1 bis 3
- Größen XS – XXXL, 90/94 – 106/110
- Pflegeanleitung: Waschgang 95 °C, chloren möglich, chemische Reinigung: A, Bügeltemperatur: 2 Punkte, Trockner: 2 Punkte, für industrielle Wäsche geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
Größe | 106/110 |
Geschlecht | Herren |
Material | Cotton |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Druckknöpfe |
Stulpenform | Tunnelized Elastic |
Einwegprodukt | Nein |
Sterilität | Unsteril |
Widerstand | None |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 11
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ Men Coat 473-White >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur