Learn More
Fisherbrand™ Memory-Loc™ Flüssigstickstoff™ Datenlogger-Thermometer, rückführbar
Wird zur Temperaturüberwachung verwendet. Das Memory-Loc Liquid™ Nitrogen Traceable™ DataLogger Thermometer hat einen USB-Anschluss zur Nachverfolgung, zum Herunterladen und zur Analyse von Daten.
385.00 CHF - 439.00 CHF
Spezifikation
Typ Datenerfassungssystem
Displaytyp Digital
Datenspeicher Daten von 1 Jahr, wenn in 1-Minuten-Intervallen gespeichert wird
Kalibrierung Mehrpunktkalibration
Alarmtypen Audible, Visual
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: Edelstahlsonde, Ständer, Velcro™, Magnetstreifen, Wandhalterung, Traceable™ Bescheinigung und Batterien
Produkte 2
Produktcode Marke Arten von Sensoren Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Arten von Sensoren Preis Menge & Verfügbarkeit  
15773327
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
93680-93
2 Sonden
439.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15763327
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
93680-89
1 Sonde
385.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kann in 21 CFR11 Umgebungen verwendet werden, Rohdaten sind gesperrt und können an der Basisstation nicht gelöscht/geändert werden
  • Über 1 Million Temperaturbeobachtungen
  • Ermöglicht benutzerdefinierte Protokollierungsintervalle von jeder Minute bis zu alle 24 Stunden
  • Nach dem Speichern können keine Daten aus dem Speicher gelöscht werden
  • Wenn der Speicher bei 95 % ist, leuchtet die Anzeige auf
  • 4 Kalibrierpunkte -196 °C, -80 °C, 0 °C, 100 °C
  • Bereich: -200 °C bis 105 °C
  • Genauigkeit von ±0.25 °C
  • Auflösung von 0.01
Spezifikation
Spezifikation
Datenerfassungssystem
Daten von 1 Jahr, wenn in 1-Minuten-Intervallen gespeichert wird
Audible, Visual
Edelstahlsonde, Ständer, Velcro™, Magnetstreifen, Wandhalterung, Nachverfolgbar,™ Bescheinigung und Batterien
0.01°C
-196 bis 105 °C
5 oz.
Digital
Mehrpunktkalibration
TraceableLIVE
± 0.25°C
-320,8°F bis +221°F
2.75 x 4.25 x 0.75 in.
141.7 g
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Memory-Loc™ Flüssigstickstoff™ Datenlogger-Thermometer, rückführbar