Learn More
Invitrogen™ MembranePro™ Expressionskit für funktionales Protein
MembranePro™ Kit zur Expression funktionaler Proteine – 10 Reaktionen
Marke:  Invitrogen™ A11667
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 17173029
  • 3840.00 CHF / 10 Reaktionen
Verfügbar ab: 18-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für Kunden, die GPCRs und andere Membranproteine untersuchen, ist MembranePro™ das gebrauchsfertige System, das angereicherte, funktionale Membranproteine effizient und zuverlässig liefert. Vorteile von MembranePro™:
  • Proteine werden auf humanen (oder anderen Säugetierzellmembranen) angezeigt
  • Zelluläre Qualitätskontrolle und posttranslationale Verarbeitung von Säugetieren helfen bei der Produktion von funktionalem Protein
  • Proteine knospen als Lipopartikel ab und lassen sich leicht aus dem Kulturmedium entnehmen
  • Lipopartikel werden mit exprimierten Rezeptoren angereichert
    Der MembranePro™ Arbeitsablauf ist im Vergleich zur herkömmlichen Produktion von Membranfraktionen weniger arbeitsintensiv. Kurz gesagt, das MembranePro™ Protokoll ermöglicht Ihnen:
    1. Das Klonen eines Gens von Interesse mithilfe eines TOPO™ Vektors
    2. Die Transfektion mittels Lipofectamine™ 2000 und MembranePro™ Reagenz in 293FT-Zellen
    3. Das Ernten von Lipopartikeln 48 Stunden nach der Transfektion, Herstellen eines Konzentrats mit MembranePro™ Fällungsmittelmischung
    4. Lagerung von Lipopartikeln bei -80 °C oder Fortfahren mit nachgelagerten Assays
    MembranePro™ Produkte werden in zwei Konfigurationen angeboten – als Expressions-Kit (TOPO™ Vektor, Lipofectamine™ 2000, MembranePro™ Fällungsmittelmischung, MembranePro™ Reagenz, 293FT-Zellen) und als Träger-Kit (Lipofectamine™ 2000, MembranePro™ Fällungsmittelmischung, MembranePro™ Reagenz). Das Expressions-Kit ist nur in einer Reaktionsgröße von 10 erhältlich; das Träger-Kit ist in den Reaktionsgrößen 10, 60 und 600 erhältlich.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    MembranePro Functional Protein Expression Kit
    1 Kit
    Blasticidin
    Zellbasierte Expression
    BsdR
    Membranprotein
    Membranproteinexpression
    Virusartige Partikel (VLPs)
    Das Kit enthält:
    •pEF6 V5-His TOPO™ TA-Vektorkit für mindestens 10 TOPO™ Klonierungsreaktionen (bei -20 °C lagern)
    •3 x 10^6 293FT-Zellen (in flüssigem Stickstoff lagern)
    •1 x 75 ml MembranePro™ Fällungsmittelmischung (bei Raumtemperatur lagern)
    •1 x 0,3 mg (1 mg⁄ml) MembranePro™ Reagenz (bei -20 °C lagern)
    •3 x 0,75 ml Lipofectamine™ 2000 (bei +4 °C lagern)
    •Handbücher
    293FT
    Geeignet für hohe Durchsätze
    Säugetiere
    MembranePro™
    EF-1α
    Dokumentation
    One moment while we fetch your results.
    Name des Produkts
    Invitrogen™ MembranePro™ Expressionskit für funktionales Protein > 10 Reaktionen