Learn More
Fisherbrand™ Ionenselektive Membran-Ersatzkits
Probenvorbereitungsschritte wie Filtration und Destillation sind mit diesem Kit für die kombinierte ionenselektive Elektrode mit einer festen Membran selten erforderlich.
Marke:  Fisherbrand™ 11769728
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11769728
  • 330.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • ORP-Elektrode Fisherbrand mit BNC-Epoxid-Gehäuse 12 mm x 120 mm und 1 m Kabel
  • ORP-Elektrode mit BNC-Epoxidgehäuse
  • Kombinierte ionenselektive Elektrode mit austauschbarer, flacher Oberfläche mit massiver Membran
  • Das zu detektierende Ion durchläuft die Membran und erzeugt eine Potentialdifferenz, die proportional zur Ionenkonzentration ist
  • Analysezeit in der Regel weniger als eine Minute
  • Probenvorbereitungsschritte wie Filtern oder Destillation sind selten erforderlich
  • Die Kalibrierung sollte so oft wie möglich (weniger als einmal täglich) bei der gleichen Temperatur wie die Probe durchgeführt werden
  • Messtemperatur 0 bis 50 °C
Spezifikation
Spezifikation
Ionenselektive Membran-Ersatzkits
FOR 83925
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Ionenselektive Membran-Ersatzkits > Kann verwendet werden mit: 83925