Learn More
Gibco™ MEM Vitaminlösung (100x)
MEM Vitaminlösung (100X)
Marke: Gibco™ 11120037
42.06 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Gibco™ MEM Vitamin Solution dient als Wachstumsergänzung für Zellkulturmedien zum Erhöhen von Zellwachstum und Zellviabilität. Gibco™ MEM Vitaminlösung enthält 100x so viele Vitamine wie das standardmäßige Minimum Essential Medium (MEM). Die vollständige Zusammensetzung ist verfügbar.Verwendung des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik.
cGMP-konformes Fertigungs- und Qualitätssystem an zwei Standorten
Gibco™ MEM-Vitaminlösung wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt; diese befindet sich in Paisley, Schottland (Großbritannien). Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ MEM-Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (11120-052). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
–5 bis –20 °C | |
MEM Vitaminlösung | |
100 ml |
MEM Vitaminlösung,100 ml, weniger Ressourcen verbraucht, weniger Abfall, als Wachstumsergänzung für Zellkulturmedium verwendet, um Zellwachstum und -viabilität zu erhöhen | |
Säugetierzellkultur | |
RUO - Nur für Forschungszwecke |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ MEM Vitaminlösung (100x) > 100 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur