Learn More
Corning™ MEM Nicht essentielle Aminosäurelösung
Empfohlener Ersatz für 25-025-CIR
Marke: Corning™ 25-025-CI
Beschreibung
Cellgro umfasst viele von der pharmazeutischen Industrie entwickelte Prinzipien, darunter die Verwendung von Wasser mit WFI-Qualitätsgrad, Tests von Ausgangsstoffen, Prozessphasenüberwachung und Endprodukttests.
Spezifikation
2 bis 8 °C | |
Aminosäure-Supplement | |
< 2 |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
100 mL |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
31024013 | Qualitätsbescheinigung | 19/03/2025 | 25-025-CI |