Learn More
Gibco™ MEM α, keine Nukleoside
GREENER_CHOICE
MEM α, keine Nukleoside
Marke:  Gibco™ 22561054
635.81 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11500616
  • 720.00 CHF / 5000 Milliliter
Krebsforschungskampagne
Aktionscode 24147 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
Minimum Essential Medium (MEM) α wird häufig für Säugetierzellkulturen wie auch für transfizierte DHFR-negative Zellen verwendet. MEM α kann mit einer Vielzahl von Suspensions- und adhärenten Zellen von Säugetieren verwendet werden, einschließlich Keratinozyten, primäre Ratten-Astrozyten und menschliche Melanomzellen. Wir bieten zahlreiche Gibco™ MEM α-Modifikationen für eine Bandbreite an Zellkulturanwendungen. Die richtige Zusammensetzung finden Sie mit dem Auswahltool für Medien.
Gibco™ MEM  α ist eine Modifikation des Minimum Essential Medium (MEM), die nicht-essenzielle Aminosäuren, Natriumpyruvat, Liponsäure, Vitamin B12Biotin und Ascorbinsäure enthält. MEM α ist ohne Nukleoside zur Verwendung als Selektionsmedium für DG44 und andere DHFR-negative Zellen erhältlich. Dieses Produkt wird mit Earle’s Salzen hergestellt.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ MEM α wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ MEM α Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird. Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
MEM α enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Deshalb ist bei MEM α eine Supplementierung, meist mit 10%igem fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich. MEM α verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (2.2 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 X
MEM α± Medium
Keine Ribonukleoside, Keine Desoxyribonukleoside
10 x 500 ml
7 bis 7,4
2 bis 8 °C
Flüssig
Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat
Säugetierzellkultur
Gemäß Norm ISO 13485, FDA
Für In-vitro-Diagnostik
MEM α± Medium, 500 ml, 1x Konzentration, flüssig, mit L-Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat, pH 7 bis 7,4, Haltbarkeit 12 Monate, Osmolalität 280 bis 320 mOsm/kg, Lagerung bei 2 bis 8 °C, zur Verwendung in der Säugetierzellkultur
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ MEM α, keine Nukleoside > 10 x 500 ml