Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Schmelzpunktbestimmungsapparat n. Thiele mit Seitenröhrchen
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05485001
Artikelnummer. 10262011
  • 60.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Beschreibung
Mit Seitenrohren, hergestellt aus DURAN™ Rohr.
Typ: Schmelzpunkt-Bestimmungsapparat
Bestellinformation
Temperaturbereich, metrisch
Spezifikation
Spezifikation
Melting Point Determination Apparatus
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Schmelzpunktbestimmungsapparat n. Thiele mit Seitenröhrchen > Produkttyp:Schmelzpunktbestimmungsgerät