Learn More
Thermo Scientific™ Melon Gel™ Reinigungskit für monoklonales IgG
Reinigen Sie mit diesem ergiebig leichten monoklonalen IgG-Reinigungskit monoklonale Mausantikörper aus Serum, Aszites oder Hybridoma-Zellkulturüberstand.
Marke:  Thermo Scientific™ 45219
60.83 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11899360
  • 91.25 CHF / 5 Milliliter
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Ascites Conditioning Reagent
Konditionierungsreagenz
Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern.
Kit
Pierce Ascites-Konditionierungsreagenz
5 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZG393892 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/07/2024 Catalog Number45219
ChargennummerYG382273 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/08/2023 Catalog Number45219
ChargennummerYA367060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2023 Catalog Number45219
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2023 Catalog Number45219
ChargennummerVF292267 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/06/2020 Catalog Number45219
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Melon Gel™ Reinigungskit für monoklonales IgG > Asciten-Konditionierungsreagenz; 5 ml