Learn More
Thermo Scientific™ Melon™ Gel Chromatography Cartridges
Mithilfe dieser einfacheren Alternative zu herkömmlichen Verfahren mit Protein A und Protein G können Sie IgG von Mensch, Maus und Kaninchen schnell aus Serum oder anderen Quellen reinigen.
448.00 CHF - 604.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Chromatographiekartusche |
---|---|
Produktlinie | Melon™ |
Säulentyp | Firmeneigenes Harz, Affinität |
Format | Chromatographiekartusche |
Stationäre Phase | Firmeneigener Ligand |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11824161
|
Thermo Scientific™
89932 |
2 × 1 ml |
448.00 CHF
2 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11834161
|
Thermo Scientific™
89933 |
5 ml |
604.00 CHF
5 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Melon Gel IgG Aufreinigungsharze und Kits bieten eine einfachere und schnellere Alternative zu herkömmlichen Protein A und Protein G-Verfahren für die Aufreinigung von IgG aus Serum und anderen Quellen (Mensch, Maus und Kaninchen).
Melon Gel IgG Purification Kits ermöglichen eine schnelle, einfache und sanfte Aufreinigung von Antikörpern aus Serum und anderen Probenarten. Antikörperaufreinigung mit Melon Gel kann mit Schwerkraftsäulen, Zentrifugensäulen oder Chromatographiekartuschen durchgeführt werden. Melon Gel IgG Aufreinigung spart im Vergleich zu klassischen Protein A oder Protein G Verfahren Zeit, ohne die Qualität des Antikörpers zu beeinträchtigen. Im Vergleich zur Antikörperaffinitätsaufreinigung mit Protein A oder Protein G ist die Melon Gel IgG Aufreinigung einfacher, schneller und bietet höhere Erträge und höhere Reinheit für eine größere Vielzahl von Antikörperspezies.Besondere Merkmale:
Einfaches einstufiges Protokoll – die IgG-Aufreinigung mit dem Melon Gel Harz erfordert nicht die für Protein A und Protein G erforderlichen Binden-, Wasch- und Mehrfachelutionsschritte
Schnelle Aufreinigung – die Antikörperreinigung aus Serum ist vier- bis sechsmal schneller als die Protein A- oder G-Methoden
Hohe Rückgewinnung und Reinheit – Antikörper-Rückgewinnung aus Serum für viele Spezies ist größer als 90 % mit einer Reinheit von über 80 %
Minimale Verdünnung – weniger Notwendigkeit, Antikörper vor der Lagerung oder Verwendung zu konzentrieren
Stabile Aufreinigung – Melon Gel IgG-Aufreinigungs-Kits arbeiten mit einer breiten Palette von Antikörpern, darunter viele, die nicht gut auf Protein A oder Protein G reinigen
Sanfte Aufreinigung – die nicht harten Antikörperelutionsbedingungen tragen zur Aufrechterhaltung der IgG-Aktivität bei
Wiederverwendbar – das Melon Gel Harz kann für mehrere Antikörperreinigungen verwendet werden
Erhältlich in verschiedenen Formaten – Spin-Säulen, Aufreinigungs-Kits und Chromatographie-Kassetten
Spezifikation
Chromatographiekartusche | |
Firmeneigenes Harz, Affinität | |
Firmeneigener Ligand | |
Nach Erhalt bei 4 bis 8 °C lagern. Nicht einfrieren. |
Melon™ | |
Chromatographiekartusche | |
IgG-Antikörper |