Learn More
Thermo Scientific™ Melon™ Gel Purification Buffer
Mithilfe dieser einfacheren Alternative zu herkömmlichen Verfahren mit Protein A und Protein G können Sie IgG von Mensch, Maus und Kaninchen schnell aus Serum oder anderen Quellen reinigen.
Marke:  Thermo Scientific™ 89972
Artikelnummer. 10485305
  • 64.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
Thermo Scientific™ Melon Gel IgG Aufreinigungsharze und Kits bieten eine einfachere und schnellere Alternative zu herkömmlichen Protein A und Protein G-Verfahren für die Aufreinigung von IgG aus Serum und anderen Quellen (Mensch, Maus und Kaninchen).
Melon Gel IgG Purification Kits ermöglichen eine schnelle, einfache und sanfte Aufreinigung von Antikörpern aus Serum und anderen Probenarten. Antikörperaufreinigung mit Melon Gel kann mit Schwerkraftsäulen, Zentrifugensäulen oder Chromatographiekartuschen durchgeführt werden. Melon Gel IgG Aufreinigung spart im Vergleich zu klassischen Protein A oder Protein G Verfahren Zeit, ohne die Qualität des Antikörpers zu beeinträchtigen. Im Vergleich zur Antikörperaffinitätsaufreinigung mit Protein A oder Protein G ist die Melon Gel IgG Aufreinigung einfacher, schneller und bietet höhere Erträge und höhere Reinheit für eine größere Vielzahl von Antikörperspezies.
Besondere Merkmale:
  • Einfaches einstufiges Protokoll – die IgG-Aufreinigung mit dem Melon Gel Harz erfordert nicht die für Protein A und Protein G erforderlichen Binden-, Wasch- und Mehrfachelutionsschritte
  • Schnelle Aufreinigung – die Antikörperreinigung aus Serum ist vier- bis sechsmal schneller als die Protein A- oder G-Methoden
  • Hohe Rückgewinnung und Reinheit – Antikörper-Rückgewinnung aus Serum für viele Spezies ist größer als 90 % mit einer Reinheit von über 80 %
  • Minimale Verdünnung – weniger Notwendigkeit, Antikörper vor der Lagerung oder Verwendung zu konzentrieren
  • Stabile Aufreinigung – Melon Gel IgG-Aufreinigungs-Kits arbeiten mit einer breiten Palette von Antikörpern, darunter viele, die nicht gut auf Protein A oder Protein G reinigen
  • Sanfte Aufreinigung – die nicht harten Antikörperelutionsbedingungen tragen zur Aufrechterhaltung der IgG-Aktivität bei
  • Wiederverwendbar – das Melon Gel Harz kann für mehrere Antikörperreinigungen verwendet werden
  • Erhältlich in verschiedenen Formaten – Spin-Säulen, Aufreinigungs-Kits und Chromatographie-Kassetten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gel-Aufreinigungspuffer
Bindungspuffer
20 °C bis 25 °C
Pulver
Melon™
Melon Gel Aufreinigungspuffer
200 ml
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Melon™ Gel Purification Buffer > Aufreinigungspuffer, Packung zur Zubereitung von 200 ml 100 x Puffer; 1/Packung