Learn More
VITLAB™ Instrumententablett aus Melamin-Formaldehyd
Dieses praktische Tablett für eignet sich für Messgeräte, Werkzeuge und empfindliche Utensilien. Die beständigen und freistehenden VITLAB™ Instrumententabletts aus Melamin-Formaldehyd bestechen durch ihre glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche.
Marke: VITLAB™ 72098
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Weißes Gerätetablett
- Hohe Form
- Abgerundete Ecken
- Schließender Deckel aus PS, separat bestellbar
Spezifikation
190 x 150 x 40 mm | |
40 mm | |
Melamin | |
150 mm |
Weiß | |
190 mm | |
Gerätetablett | |
Praktisches Tablett für Instrumente, Werkzeuge und empfindliche Utensilien |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VITLAB™ Instrumententablett aus Melamin-Formaldehyd > Abmessungen:190 L x 150 B x 40 mm H
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur