Learn More
Fisherbrand™ MEKER BUNSENBRENNER 24MM NAT. GAS GAS
Lieferung mit Zündsicherung, welche die Gaszufuhr zum Brenner innerhalb von ca. 20 Sekunden nach dem Löschen der Flamme abschaltet.
127.00 CHF - 130.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Meker-Sicherheitsbrenner |
---|---|
Material | Messing |
Durchmesser (metrisch) | 24 mm |
Höhe (metrisch) | 160 mm |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Gastyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Gastyp | Price | Quantity & Availability | |||||
11789777
|
Fisherbrand™
4101/22TCM |
Verbraucht 62 l/h | Erdgas, Methan |
130.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11719787
|
Fisherbrand™
4101/31TC |
Verbraucht 80 l/h | Butan, Propan, Flüssiggas |
127.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- Sicherheitsfunktionen alle im Brenner enthalten, keine Stromversorgung erforderlich
- Aus Messing, vernickelt
- Oberseite des Brenners mit perforiertem Stahlkopf, der mehrere kleine, aber sehr heiße Flammen abgibt
- Nicht mit Luftregler ausgestattet
Specifications
Meker-Sicherheitsbrenner | |
24 mm | |
Je 1 |
Messing | |
160 mm |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ MEKER BUNSENBRENNER 24MM NAT. GAS GAS