Learn More
Fisherbrand™ LPG Gas-Meker-Brenner mit Tétine-Anschluss, Absperrventil
Bereitstellung einer extrem starken Flamme für den intensiven Gebrauch.
225.00 CHF - 233.00 CHF
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 43 mm |
---|---|
Höhe (metrisch) | 180mm |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Gastyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Gastyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11769806
|
Fisherbrand™
4101/51BIO |
Verbrauch von 240 l/h | Butan, Propan, Flüssiggas |
225.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11749806
|
Fisherbrand™
4101/52BIOM |
Verbrauch von 188 l/h | Erdgas, Methan |
233.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Breite und stabile Flamme
- Ausgezeichnete Heizleistung
- Seitlicher Haltegriff für Sicherheit
- Brennerdurchmesser 43 mm, Gesamthöhe 180 mm
- Flammengröße einstellbar mit 4 austauschbaren Düsen
Spezifikation
43 mm | |
180mm | |
Je 1 |