Learn More
Micronova™ MegaWringer™ Auswringer für Flachkopfmopp
Ein einzigartiger Flachkopfmopp-Auswringer aus Edelstahl und Polyketon, der mit dem Hebel des Moppgriffs Druck nach unten ausübt, wodurch Bücken und Nachuntendrücken während der Reinigung entfällt.
Marke:  Micronova™ W-94
Artikelnummer. 16205172
  • 930.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Beschreibung
Dank der einzigartigen Ausführung des Micronova MegaWringer™ Auswringers für Flachkopfmopp wird mit dem Moppgriff Druck nach unten ausgeübt, wodurch Flachkopfmopps mit minimalem Aufwand effizient ausgewrungen werden.
  • Der Abwärtsdruck-Auswringer ist ideal für gleichmäßiges Auswringen von Flachkopfmopps
  • Ergonomisch, mit minimalem Druck einfach bedienbar, ohne Bücken des Bedieners, Einhandbedienung
  • Schützt Handgelenke und Rücken des Bedieners vor Belastung
  • Kein Wagen erforderlich
  • Funktioniert mit B-7 Eimern in BucketBinder Systemen oder Slim-T Wagen
  • Das Gerät ist kompakt, einfach transportierbar und lagerbar und wiegt weniger als 5 Pfund
  • Elektropolierter Edelstahl mit geformten Polyketonkomponenten
  • Für starke Desinfektionsmittel geeignet
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Mopp-Auswringer
Autoklavierbar
Konformitätsbescheinigung
Zur Reinigung von Wänden, Böden und Decken
10 in.
20,5 in.
Je 1
4 in.
Edelstahl (304), elektropoliert, Polyketon
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen.
20,5 x 4 x 10 in.
Eimer der Serien B-7 und B7 AC
25 cm
65 cm
Unsteril
10 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ MegaWringer™ Auswringer für Flachkopfmopp > MegaWringer Auswringer für Flachkopfmopps, Edelstahl, 18 Zoll