Learn More
uvex Megasonic Goggles
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Linsenfärbung:
Braun 23 %
Durchsichtig
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Das sportliche, ergonomische Design und die äußerst bequeme Passform sorgen dafür, dass diese Schutzbrille sowohl schützt als auch Ihre Aktivitäten während des Tages ermöglicht.
Allgemeine Eigenschaften
- Funktionelle Schutzbrille im Skibrillen-Design mit Panoramasicht
- Einzigartiges, rahmenloses Glasdesign mit maximalem Sichtfeld für bessere Gefahrenwahrnehmung und erhöhte Sicherheit
- Robustes Polycarbonat-Glas mit bewährter Uvex Supravision Beschichtungstechnologie – für dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Gläser
- Nachhaltiger Nutzen: Das Kopfband kann bei Bedarf ausgetauscht werden.
- Metallfrei
Schutzmerkmale
- Zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Filter)
- UV400 – 100 % Schutz gegen gefährliche UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- Erhöhte mechanische Festigkeit – BT-Kennzeichnung (120 m/s; getestet unter extremen Temperaturen –5 °C, +55 °C)
Komfortmerkmale
- Das weiche, adaptive Gesichtspolster bietet eine universelle Passform für verschiedene Kopf- und Gesichtsformen und eine enge Passform ohne Druckpunkte.
- Das großzügige Innenvolumen und die Aussparungen für die Brillenbügel ermöglichen auch für Brillenträger ein bequemes Tragen ohne Druckpunkte.
- Indirektes Belüftungssystem erhöht die Luftzirkulation.
- Verstellbares Kopfband aus 30 mm breitem Stoff für optimalen Halt und individuelle Anpassung
Spezifikation
Spezifikation
Objektivtyp | Supravision ETC |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
Farbe | Anthrazit, blau |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 166, EN 172 |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Anti-fog Goggles |
Kopfgurtmaterial | Textil |
Material | Polycarbonat |
Einwegprodukt | Reusable |
Lens Material | Polycarbonat |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Megasonic Goggles >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur