Learn More
uvex Vollsichtbrille megasonic farblos sv clean Artikelnummer.: 17860747
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
uvex Vollsichtbrille megasonic farblos sv clean
Artikelnummer. 17860747 Alle ansehen Uvex Produkte
Lens Type: Safety Goggles
Click to view available options
:
Lens Type: Safety Goggles
Artikelnummer. 17860747
Marke: uvex 9320500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit ihrem revolutionären Scheibendesign und dem damit verbundenen unbegrenzten Sichtfeld sorgt die uvex megasonic jederzeit für beste Sicht – selbst unter schwierigen Bedingungen. Ihr sportives, ergonomisches Design und die angenehmen Trageeigenschaften machen sie zum zuverlässigen Begleiter im Arbeitsalltag.
  • Functional safety goggles in ski goggle design with a truly panoramic field of vision
    specifically designed for repeated autoclave sterilisation (20 times for 20 minutes each at a maximum of 121°C)
  • Frameless lens design for edge-to-edge optical clarity and increased safety
  • Soft, adaptive face seal providing a universal fit for different head and facial shapes as well as a tight fit without pressure points
  • Generous internal volume to accommodate prescription spectacles and frame recesses to locate side arms ensuring a comfortable fit
  • Indirect ventilation system increases air circulation
  • Length-adjustable for optimal low pressure hold and individual adaptability
  • Robust polycarbonate lens with proven uvex supravision coating technology
  • Permanent anti-fog and scratch-resistant lens
  • UV 400 -100% protection against dangerous UVA and UVB radiation up to 400 nm
  • Metal-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Objektivtyp Uvex supravision clean
Linsenbeschichtung Beschlagfrei
Linsenfärbung Clear
Produkttyp Safety spectacles
Rahmenfarbe Weiß
Kopfgurtmaterial Silikon
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Reusable
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial TPE
UV-Schutz UV400.
Frame Type Ohne Rahmen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Name des Produkts
uvex Vollsichtbrille megasonic farblos sv clean >