Learn More
Invitrogen™ MEGAscript™ SP6 Transcription Kit
Synthetisieren Sie das 10- bis 50-fache der bei konventionellen Transkriptionsreaktionen erzeugten RNA-Menge
1042.00 CHF
Produkte 1
Produktcode Marke Produkttyp Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10584245
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
AM1330
SP6 In-vitro-Transkriptionskit 40 Reaktionen
1042.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Neuentwicklungen im Bereich der Transkriptionsreaktionen und Ambions patentierte ertragssteigernde Technologie ermöglichen die Synthese von 10 bis 50 Mal mehr Ertrag an RNA als mit herkömmlichen Transkriptionsreaktionen. Jedes Kit der Marke Ambion enthält Reagenzien für 40 Reaktionen.
  • Exklusive, äußerst ausbeutereiche Technologie für schnelle Ergebnisse: Reaktionszeiten von 2 Stunden
  • Amplifiziert aRNA für Gen-Array-Analysen und andere Anwendungen
  • Wirtschaftliche Integration zahlreicher modifizierter Nukleotide
  • Eine typische 20 μl-MEGAscript Reaktion mit 1 μg des pTRI-Xef-1α-Kontroll-Templates ergibt über 100 μg Transkript
  • Die Vielseitigkeit des MEGAscript Kits ermöglicht die Manipulation der Reaktionen, um spezielle Reagenzien wie beispielsweise modifizierte Nukleotide, Cap-Analogons oder zusätzliche Polymerase einzubeziehen.
  • Begleitprodukte:
  • MessageAmp™ aRNA Amplification Kits nutzen MEGAscript Technologie und sind insbesondere für cRNA-Amplifikationen vor Array-Analysen geeignet. Für die Entfernung von freien Nukleotiden, Pufferkomponenten und Enzymen aus In-vitro-Transkriptionsprodukten verwenden Sie das MEGAclear™ Kit (Herst.- Nr. AM1908) und das MEGAclear-96 Kit (Herst.-Nr. AM1909).
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ MEGAscript™ SP6 Transcription Kit