Learn More
Scientific Industries MegaMag Genie Magnetrührer
Der MegaMag Genie Magnetrührer ist für große Volumen ausgelegt und kann bis zu 38 l kraftvoll rühren
725.00 CHF - 890.00 CHF
Spezifikation
Rührpositionen | 1 |
---|---|
Fassungsvermögen | 38 l |
Spannung | 230 V |
Abmessungen (L x B x H) | 30,5 x 31,1 x 13,0 cm (12 x 12,25 x 5,1 in.) |
Stromstärke | 0,5 A |
Produktcode | Marke | Reglertyp | Display | Geschwindigkeit | Zeitschaltuhr | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Reglertyp | Display | Geschwindigkeit | Zeitschaltuhr | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11301484
|
Scientific Industries
SI-2256 |
Ein/Aus-Schalter | Analog | 250 bis 1.300 U/min | Keine |
725.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11311484
|
Scientific Industries
SI-3256 |
Digitale Tastatur | LED | 250 bis 1.300 U/min | 0 bis 99 min oder Dauerbetrieb |
890.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11321484
|
Scientific Industries
SI-3256L |
Digitale Tastatur | LED | 50 bis 300 U/min | 0 bis 99 min oder Dauerbetrieb |
890.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Rührt bis zu 38 Liter
- Die leistungsstarken Magnete bleiben auch unter anspruchsvollsten Rührbedingungen gekoppelt
- Langlebiges ABS/Polycarbonat-Gehäuse
- In Kühlräumen und Inkubatoren funktionsfähig
- Wählen Sie zwischen analogen Modellen mit hoher Drehzahl, digitalen Modellen mit hoher Drehzahl und digitalen Modellen mit niedriger Drehzahl
Spezifikation
1 | |
230 V | |
0,5 A | |
EU | |
2 Jahre Garantie | |
ABS/Polycarbonat | |
Klasse II | |
6,6 lb. | |
9 lb. |
38 l | |
30,5 x 31,1 x 13,0 cm (12 x 12,25 x 5,1 in.) | |
50 Hz | |
CE | |
Grau | |
Spaltpol | |
Magnetrührer | |
3 kg | |
4,1 kg |