Learn More
Fisherbrand™ Mega Rack™ Röhrchengestell für 18 bis 20 mm Röhrchen
Diese robusten und leichten Röhrchengestelle werden komplett montiert mit alphanumerischer Kennzeichnung geliefert, um die Sortierung und Auswahl zu erleichtern.
Marke: Fisherbrand™ 120834F
42.35 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24162" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Robustes, langlebiges Material für den einfachen und sicheren Transport von klinischen Röhrchen und Forschungsröhrchen
- Wiederverwendbar und einfach zu reinigen
- Autoklavierbar
- Stapelbar zur platzsparenden Aufbewahrung
Spezifikation
Röhrchengestell | |
Weiß | |
Polypropylen | |
Rechteckig | |
Unsteril | |
Je 1 | |
37,7 cm | |
30,1 cm | |
9,1 cm | |
20 mm |
Autoklavierbar | |
18- bis 20 mm-Schläuche | |
120 | |
Ja | |
4 Pk. | |
37,7 x 30,1 x 9,1 cm (14,9 x 11,9 x 3,6 in.) | |
14,9 in. | |
11,9 in. | |
3,6 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mega Rack™ Röhrchengestell für 18 bis 20 mm Röhrchen > Farbe: Weiß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur