Learn More
Fisherbrand™ HS Mega Rack für 10-13mm tubes , weiß, 216 Plätze
GREENER_CHOICE
Schafft Platz und eine bessere Organisation für Labors mit hohem Durchsatz, die viele Proben lagern müssen. Fisherbrand™ Mega Rack™ klinisches Röhrchengestell macht mehrere Racks überflüssig.
Marke:  Fisherbrand™ HS24323E
40.76 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 14811442
  • 42.90 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Komplett montiert; Polypropylen
  • Robustes und leichtes Material für einen komfortablen Transport
  • Alphanumerische Kennzeichnung zur schnellen Ortung und Entnahme von Röhrchen
  • Platzieren verschiedener Testgruppen in einem Gestell und Vermeiden der Notwendigkeit mehrerer Röhrchengestelle
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Röhrchengestell
Weiß
Polypropylen
10 ml-Röhrchen
337 x 267 x 91 mm
267 mm
16 mm
Autoklavierbar
Röhrchen (10 ml), Röhrchen (16 mm)
120
Je 1
337 mm
91 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ HS Mega Rack für 10-13mm tubes , weiß, 216 Plätze > Farbe: Weiß, Durchmesser der Kavität: 13 bis 16 mm