Learn More
Fisherbrand™ HS Mega Rack für 10-13mm tubes , weiß, 216 Plätze
Schafft Platz und eine bessere Organisation für Labors mit hohem Durchsatz, die viele Proben lagern müssen. Fisherbrand™ Mega Rack™ klinisches Röhrchengestell macht mehrere Racks überflüssig.
Marke: Fisherbrand™ HS24322A
39.19 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Komplett montiert; Polypropylen
- Robustes und leichtes Material für einen komfortablen Transport
- Alphanumerische Kennzeichnung zur schnellen Ortung und Entnahme von Röhrchen
- Platzieren verschiedener Testgruppen in einem Gestell und Vermeiden der Notwendigkeit mehrerer Röhrchengestelle
- Autoklavierbar
Spezifikation
Röhrchengestell | |
Blau | |
Polypropylen | |
Je 1 | |
337 mm | |
91 mm |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (13 mm), Röhrchen (5 bis 7 ml) | |
216 | |
337 x 267 x 91 mm | |
267 mm | |
13 mm |